Learn More
Syngene™ GBox - F3 mit Feedback-Linse
Syngene™ Gbox - F3 mit Feedback-Objektiv ermöglicht die automatisierte Bildgebung von DNA-Gelen und sichtbaren Proteingelen
Marke: Syngene™ GBOX-F3-LFB
Beschreibung
G:BOX F3 LFB ist ein Geldokumentationssystem für große Gele, das für Basis-Bildgebungsanwendungen wie DNA- und Proteingele geeignet ist.
- 5-MP-Kamera zur Aufnahme von 16-Bit-Bildern (mit 65535 Graustufen).
- Motorisiertes F1.2-Zoomobjektiv mit Rückmeldung.
- Ein Filterrad mit Positionen und epi-Weißlicht sind im Lieferumfang enthalten.
- Möglichkeit zum Upgrade des Systems für andere Anwendungen.
- Maximaler Sichtbereich 32.5 x 24.1 cm.
- PC erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).
GeneSys ist eine anwendungsgesteuerte Software, die für die schnelle Bilderfassung biologischer Proben entwickelt wurde. Verfügt über eine einfache, symbolbasierte Anwenderoberfläche, die auf Plattformen mit Win10, 8 und 7 verwendet werden kann.
- Für eine Bildverarbeitung ohne Spekulationen und die Produktion von schnellen und einfachen Bildern in Publikationsqualität.
- Alle erstellten Dateien sind ein einzigartiges SGD-Format, in dem nur Rohdaten zur Quantifizierung von Proben analysiert werden.
- Dateien können auch im TIFF-, JPEG- und BMP-Format gespeichert werden.
- Anwenderprotokolle können gespeichert werden, um die zuvor aufgenommenen Bilder zu überprüfen und zukünftig abgebildete Gele einfach zu replizieren.
- Alle aufgenommenen Bilder können einfach mit Anmerkungen, Bearbeitungswerkzeugen und Bildschärfung bearbeitet und in GeneTools exportiert werden.
Die GeneTools-Software bietet dem Anwender eine schnelle Quantifizierung von Proben und geht in wenigen Schritten von Blots bis zu analysierten Daten. Analyseproben sind beispielsweise:
- Molekulargewicht
- Koloniezählung
- Spot-Blot
- Bandanpassung
Alle Proben können quantifiziert werden, einschließlich Multiplex-Proteinfluoreszenzanalysen von bis zu 5 Proben gleichzeitig. Rohdaten können schnell quantifiziert werden, um echte Werte für Publikationsdaten zu erzeugen. Hochwertige Berichte können zur einfachen Überprüfung in Word- und Excel-Dateien exportiert werden.
Sowohl die GeneSys- als auch die GeneTools-Software erfüllen die Anforderungen für 21 CFR Part 11- und GLP-Umgebungen.
Das System wird mit einer 3-Jahresgarantie (Rücksendung an das Werk), unbegrenzten Lizenzen für die GeneTools-Analysesoftware und zweimal jährlich kostenlosen Software-Updates geliefert.
IQ/OQ auf Anfrage erhältlich.
Spezifikation
GBox F3 Gel-Dokumentation mit Objektiv-Feedback | |
50 Hz | |
17,7 in. | |
Filterrad mit 7 Positionen | |
Bis zu 25 x 30 cm | |
22,4 in. | |
Windows 7 oder höher | |
Inklusive GeneSys und GeneTools( unbegrenzt) | |
optional je nach Transilluminator | |
GBox-F3-LFB | |
Je 1 | |
5 MP CCD | |
Gehäuse 57x84x45 | |
Syngene |
Ohne | |
230 V | |
45 cm | |
33,1 in. | |
2.2 x 2.2u | |
84 cm | |
5 MP | |
Optional | |
57 cm | |
Motorisierter Zoom mit Feedback | |
Nein | |
Abnehmbar | |
Sichtbare Blots | |
Gel-Dokumentationssystem |