Learn More
Syngene™ Gbox Chemi XX6
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7115399 Alle ansehen Syngene Produkte
Click to view available options
Hertz:
50 Hz
60 Hz
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15151065
Marke: Syngene™ GBOXCHEMIXX6E
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Benötigt
PC (nicht im Lieferumfang enthalten)
Syngene™ GBox Chemi XX6 Ultimate bietet eine hervorragende Bildgebung von DNA-Gelen, sichtbaren Proteingelen, Chemolumineszenz-Blots sowie Optionen für blaue, grüne, rote und IR-Fluoreszenz-Western-Blots
Vielseitiges Geldokumentationssystem für Blots und Gele. Die Hochleistungsbildgebung hat sich als vergleichbar empfindlich gegenüber Film erwiesen, mit dem zusätzlichen Vorteil, dass fortschrittliche Softwaretools zur Optimierung der Bildgebung schwacher Bänder verwendet werden.
Geeignet für zahlreiche Bildgebungsanwendungen:
  • DNA/Proteingele
  • Chemilumineszenz
  • Verfärbungsfreie Gele
  • Farbige Multiplex-Fluoreszenz-Blots
  • 2D-Gele
  • In-vivo-Anwendungen (möglicherweise wird zusätzliches Zubehör benötigt)
Peltier-gekühlte hochauflösende 6MP-Kamera zur Wiedergabe von 16-Bit-Bildern (mit 65535 Graustufen)  über ein F0.95-Objektiv mit motorbetriebener Blende und Fokus (mit Rückmeldung) für kurze Aufnahmezeiten. Die Stretch-Dunkelkammer verfügt über einen einzigartigen motorisierten Lift mit Zoomfunktionen und Autofokus für eine maximale Bildauflösung der Gele und Blots.
Das System wird mit einem Filterrad mit sieben Positionen, Epi-Weißlicht und einer optionalen LED-Röhre geliefert, die die Fluoreszenz-, Rot-, Grün-, Blau- und Nah-IR-Bildgebung ermöglicht (zusätzliches Zubehör nicht enthalten)
Merkmale:
  • Anwendungsorientierte Software zur schnelle Aufnahme biologischer Proben
  • Einfache, symbolbasierte Benutzeroberfläche  für Windows108- und 7-Plattformen
  • Nimmt  den Unsicherheitsfaktor aus der Bildgebung
  • Schnelle und einfache Bilderstellung in Publikationsqualität
  • Alle Dateien werden im einzigartigen SGD-Format erstellt, in dem nur Rohdaten zur Probenquantifizierung analysiert werden
  • Dateien können im TIFF-, JPEG- und BMP-Format gespeichert werden
  • Anwenderprotokolle können zur Überprüfung bereits aufgenommener Bilder und zur einfachen Replikation zukünftiger Gelaufnahmen gespeichert werden
  • Alle aufgenommenen Bilder können mit Anmerkungen, Bearbeitungswerkzeugen, Bildschärfung bearbeitet und in GeneTools exportiert werden.
Die GeneTools Software bietet dem Anwender eine schnelle Quantifizierung von Proben und geht in wenigen, schnellen Schritten von Blots bis zu analysierten Daten.
Arten der Analyseproben:
  • Molekulargewicht
  • Koloniezählung
  • Spot-Blot
  • Bandanpassung
Alle Proben können quantifiziert werden, einschließlich Multiplex-Proteinfluoreszenzanalysen von bis zu 5 Proben gleichzeitig. Rohdaten können schnell quantifiziert werden, um echte Werte für Publikationsdaten zu erzeugen. Hochwertige Berichte können zur einfachen Überprüfung in Word- und Excel-Dateien exportiert werden.
Sowohl die GeneSys- als auch die GeneTools-Software erfüllen die Anforderungen für 21 CFR Part 11- und GLP-Umgebungen.
Im Lieferumfang des Systems sind eine 3-Jahres-Garantie (Rücksendung an das Werk), unbegrenzte Lizenzen für die GeneTools-Analysesoftware und zwei kostenlose Software-Updates pro Jahr enthalten.
Spezifikation
Beschreibung GBox Chemi XX6-Bildeinheit
Display Ohne
Hertz 50 Hz
Spannung 230 V
Tiefe (angloamerikanisch) 21.7 in.
Tiefe (metrisch) 55 mm
Filtertyp Filterrad mit 7 Positionen
Höhe (angloamerikanisch) 38.9 in.
Filterfläche Bis zu 25 x 30 cm
Pixelgröße 4.54 x 4.54u
Breite (angloamerikanisch) 22,4 in.
Höhe (metrisch) 99 mm
Betriebssystem Windows 7 oder höher
Auflösung 6 MP
Software Inklusive GeneSys und GeneTools( unbegrenzt)
Transilluminator Optional
Wellenlängen optional je nach Transilluminator
Breite (metrisch) 57 mm
Modell Gbox-Chemi-xx6
Objektivtyp Befestigt
Verpackungsmenge Je 1
Drucker inklusive Nein
Kameratyp 6MP gekühlte CCD
Haubenausführung Abnehmbar
Größe 57 x 99 x 55 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chemolumineszenz-Bildgebung für Western Blots
Produktlinie Syngene
Produkttyp Gel-Bildgebungssystem