Learn More
BRAND™ Nicht kalibriertes Pyknometer nach Gay-Lussac
Gay-Lussac-Pyknometer aus Borosilikatglas 3.3, ideal für die meisten Forschungs-, Wissenschafts- und anderen Laborumgebungen.
75.35 € - 146.00 €
Spezifikation
Menge | Je 2 |
---|---|
Material | Borosilikatglas 3.3 |
Produkttyp | Gay-Lussac-Pyknometer |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11818291
|
BRAND™
43220 |
25 ml |
101.00 €
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11838291
|
BRAND™
43238 |
100 ml |
146.00 €
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11828291
|
BRAND™
43228 |
50 ml |
106.00 €
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11808291
|
BRAND™
43208 |
10 ml |
88.20 €
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11888271
|
BRAND™
43205 |
5 ml |
75.35 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 14-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- BRAND™ Pyknometer
- Gay-Lussac-Muster
- Nicht kalibrierte Kapazität, 10 ml
- Borosilikatglas, Enghalsflasche, runde Flasche (Gay-Lussac), weiße Flasche
- DIN ISO 3507
- Stopfen NS10/19 mit Kapillare
- Oberseite des Stopfens geschliffen und poliert
Spezifikation
Je 2 | |
Borosilikatglas 3.3 | |
Gay-Lussac-Pyknometer |