Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Gay Lussac Pyknometer, nicht justiert
Pyknometer nach Gay Lussac, unangepasst
39.00 € - 55.00 €
Spezifikation
Menge 1
Material Borosilikatglas 3.3
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10788081
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasintrumente™
05630022
25 cm³
39.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10000281
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasintrumente™
05630028
50 cm³
39.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 09-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10662662
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasintrumente™
05630037
100 cm³
55.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 16-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gay-Lussac-Pyknometer nach DIN ISO 3507 und zusätzlich zur Norm
  • Nicht angepasst
  • Stopfen NS 10/19 mit Kapillare
  • Stopfen oben geschliffen und poliert
  • Aufdruck der Nennkapazität am Boden
  • Material: Borosilikatglas 3.3
Spezifikation
Spezifikation
1
Borosilikatglas 3.3
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente™ Gay Lussac Pyknometer, nicht justiert