Learn More
Thermo Scientific™ Gateway Accessory Kit for OPC™ UA enablement of Bio Safety Cabinets
Benefit from paperless record keeping, remote monitoring, cloud analytics and more by incorporating your Thermo Scientific™ Biological Safety Cabinet into your Distributed Control Systems (DCS) using the Gateway Accessory Kit for OPC™ UA enablement.
Marke:  Thermo Scientific™ 50170006
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17907202
  • 2200.95 € / 1 Einheit
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Thermo Scientific OPC UA Gateway for Bio Safety Cabinets available in all countries except for China
Power supply 100-240 V, USB 2.0 cable USB-A to USB-B connector
100/240 V
Gateway Accessory Kit
Herasafe™ 2030i, Maxisafe 2030i, Herasafe™ 2025, MSC-Advantage™, 1300 Series A2, and 1500 Series A2 Biological Safety Cabinets
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Gateway Accessory Kit for OPC™ UA enablement of Bio Safety Cabinets >