Learn More
Brady™ Durchgangsventil - Verriegelung, 127 - 165 mm, Rot
Unsere Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile haben eine einzigartige Auswurfscheibe in der Mitte für OS & Y Ventile oder Ventile mit steigender Spindel. Für Schlösser mit einem Bügeldurchmesser von bis zu 9,53 mm.
Marke:  Brady™ 065562
32.04 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10643775
  • 45.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile
  • Unsere Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile haben eine einzigartige Auswurfscheibe in der Mitte für OS & Y Ventile oder Ventile mit steigender Spindel
  • Für Schlösser mit einem Bügeldurchmesser von bis zu 9,53 mm
  • Gefahrenetiketten in Englisch, Spanisch und Französisch sind im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Spezifikation
Gate Valve Lockout
Rot
OSHA 1910,147
6.75 in.
171.45 mm
60,40 x 224,10 x 181,00 mm
7.13 in.
Je 1
224,10 mm
065562
Polypropylen
Sperrvorrichtung für Schieberventile 127 – 165 mm
0.26 in.
6,5 mm
Blockier- und Verriegelungssystem
181,00 mm
8.82 in.