Learn More
Thermo Scientific™ Manuelle gasdichte Spritzen mit fester Kanüle für GC-Geräte
Artikelnummer. p-4525961 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 ml
Kanülen-Gauge:
22s G
22 G
25 G
26s G
Länge (metrisch) Kanüle:
50 mm
Art der Kanülenspitze:
Kegel
Stumpf
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10177754
Marke: Thermo Scientific™ 365G2111
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Gasdichte Thermo Scientific™ Spritzen mit fester Kanüle gewährleisten dank ihrer festen Kanüle sowie eines Kolbens, der für eine gute Versiegelung sorgt, eine manuelle, genaue, reproduzierbare GC-Probeneinführung.
Gasdichte Thermo Scientific™ Handspritzen mit fester Kanüle für Haltbarkeit, Transparenz und Genauigkeit. Sie werden für die manuelle Probeninjektion in das Gaschromatographie(GC)-Gerät verwendet und bieten Genauigkeit und Reproduzierbarkeit, die Ihnen Vertrauen in analytische Ergebnisse gibt. Diese Spritzen verfügen über eine feste Kanüle und einen Kolben, der eine dichte Abdichtung mit dem Zylinder gewährleistet. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Größen und Typen. Erhältlich in Standardgröße mit leicht ablesbaren schwarzen und lösungsmittelbeständigen Markierungen.
Haltbarkeit
Das verbesserte Spritzendesign bietet folgende Vorteile:
  • Verbesserte Lösungsmittelbeständigkeit
  • Größerer Temperaturbereich
  • Erhöhte Laufruhe
  • Längere Lebensdauer
Klarheit
Die Spritzen sind mit einer übersichtlichen, leicht ablesbaren schwarzen Skala versehen, die eine konsistente Probenabgabe mit manuellen Spritzen und eine einfache Identifizierung der installierten Autosamplerspritzen ermöglicht.
Genauigkeit
Durch das verbesserte Design verfügt die Spritze über weniger Bereiche, in denen die Probe eingeklemmt werden kann und die zu Verschleppungen führen können:
  • Engere Passung zwischen Kolbenspitze und PTFE-Einsatz in der Nullstellung
  • Engere Passung zwischen PTFE-Einsatz und Glaszylinder
  • Verbesserte Kanülenhalterung
Darüber hinaus erhöht die Reduzierung des Klebstoffs im Flüssigkeitspfad die Haltbarkeit und verringert das Risiko von Wechselwirkungen mit dem Klebstoff.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Gasdicht; 50 µl; Länge 50 mm; 25 Gauge fest
Kanülen-Gauge 25 G
Länge (metrisch) 50 mm
Produkttyp Gasdichte GC Autosamplerspritze, feste Kanüle
Menge Je 1
Volumen (metrisch) 50 μl
Länge (metrisch) Kanüle 50 mm
Art der Kanülenspitze Kegel
Zur Verwendung mit (Geräte) Gaschromatographiesysteme
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.