Learn More
BD GasPak™ Verbrauchsmaterialien
Click to view available options
Typ:
CO2-Indikatorstreifen
Ersatzladungen für Katalysator
Röhrchenhalter
Trockener anaerober Indikatorstreifen
Menge:
10 Packungen
100/Packung
50 Packungen
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
50 Stück
Descripción
GasPak™ EZ Gaserzeugungssysteme sind komplette, integrierte Systeme, die schnell Atmosphären erzeugen, die geeignet sind, die Erstisolierung und Kultivierung von anaeroben, mikroaerophilen oder kapnophilen Bakterien durch Verwendung von gaserzeugenden Beuteln in Mehrzweck-Inkubationsbehältern zu unterstützen.
Zum Zubehör gehören:
- CO2-Indikatorstreifen
- Trockene anaerobe Indikatorstreifen
- Röhrchenhalter
- Ersatzladungen für Katalysator
- Katalysatorreaktionskammer
Especificaciones
Especificaciones
| Typ | CO2-Indikatorstreifen |
| Inhalt und Lagerung | 15°bis 30 °C |
| Beschreibung | Der Indikator zeigt an, dass die Kohlendioxid-Konzentration in der Atmosphäre mindestens 3 % beträgt. |
| Format | Streifen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Produzieren Sie Atmosphären, die für die primäre Isolierung und Kultivierung anaerober, mikroaerophiler oder capnophiler Bakterien geeignet sind |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BD GasPak™ |
| Menge | 50 Packungen |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido