Learn More
BD GasPak™ Verbrauchsmaterialien
Artikelnummer. 15930997
Click to view available options
Typ:
CO2-Indikatorstreifen
Ersatzladungen für Katalysator
Röhrchenhalter
Trockener anaerober Indikatorstreifen
Menge:
10 Packungen
100/Packung
50 Packungen
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 15930997
Marke: BD 270303
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Verbrauchsmaterial und Zubehör zur Verwendung mit den BD™ Diagnostic Systems GasPak™ Gaserzeugungsprodukten
GasPak™ EZ Gaserzeugungssysteme sind komplette, integrierte Systeme, die schnell Atmosphären erzeugen, die geeignet sind, die Erstisolierung und Kultivierung von anaeroben, mikroaerophilen oder kapnophilen Bakterien durch Verwendung von gaserzeugenden Beuteln in Mehrzweck-Inkubationsbehältern zu unterstützen.
Zum Zubehör gehören:
  • CO2-Indikatorstreifen
  • Trockene anaerobe Indikatorstreifen
  • Röhrchenhalter
  • Ersatzladungen für Katalysator
  • Katalysatorreaktionskammer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Ersatzladungen für Katalysator
Inhalt und Lagerung 15°bis 30 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Produzieren Sie Atmosphären, die für die primäre Isolierung und Kultivierung anaerober, mikroaerophiler oder capnophiler Bakterien geeignet sind
Zur Verwendung mit (Geräte) BD GasPak™
Menge 10 Packungen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • X10 SACHETS OF CATALYST (JAR22003)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: aluminium oxide