Learn More
BD GasPak™ Verbrauchsmaterialien
Artikelnummer. 11713473
Click to view available options
Typ:
CO2-Indikatorstreifen
Ersatzladungen für Katalysator
Röhrchenhalter
Trockener anaerober Indikatorstreifen
Menge:
10 Packungen
100/Packung
50 Packungen
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 11713473
Marke: BD 271055
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Verbrauchsmaterial und Zubehör zur Verwendung mit den BD™ Diagnostic Systems GasPak™ Gaserzeugungsprodukten
GasPak™ EZ Gaserzeugungssysteme sind komplette, integrierte Systeme, die schnell Atmosphären erzeugen, die geeignet sind, die Erstisolierung und Kultivierung von anaeroben, mikroaerophilen oder kapnophilen Bakterien durch Verwendung von gaserzeugenden Beuteln in Mehrzweck-Inkubationsbehältern zu unterstützen.
Zum Zubehör gehören:
  • CO2-Indikatorstreifen
  • Trockene anaerobe Indikatorstreifen
  • Röhrchenhalter
  • Ersatzladungen für Katalysator
  • Katalysatorreaktionskammer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ CO2-Indikatorstreifen
Inhalt und Lagerung 15°bis 30 °C
Beschreibung Der Indikator zeigt an, dass die Kohlendioxid-Konzentration in der Atmosphäre mindestens 3 % beträgt.
Format Streifen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Produzieren Sie Atmosphären, die für die primäre Isolierung und Kultivierung anaerober, mikroaerophiler oder capnophiler Bakterien geeignet sind
Zur Verwendung mit (Geräte) BD GasPak™
Menge 50 Packungen