Learn More
BD GasPak™ Verbrauchsmaterialien
Verbrauchsmaterial und Zubehör zur Verwendung mit den BD™ Diagnostic Systems GasPak™ Gaserzeugungsprodukten
Marke: BD 271051
283.34 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
GasPak™ EZ Gaserzeugungssysteme sind komplette, integrierte Systeme, die schnell Atmosphären erzeugen, die geeignet sind, die Erstisolierung und Kultivierung von anaeroben, mikroaerophilen oder kapnophilen Bakterien durch Verwendung von gaserzeugenden Beuteln in Mehrzweck-Inkubationsbehältern zu unterstützen.
Zum Zubehör gehören:
- CO2-Indikatorstreifen
- Trockene anaerobe Indikatorstreifen
- Röhrchenhalter
- Ersatzladungen für Katalysator
- Katalysatorreaktionskammer
Spezifikation
Trockener anaerober Indikatorstreifen | |
Der Streifen ändert seine Farbe von blau zu farblos, wenn kein Sauerstoff vorhanden ist. | |
Produzieren Sie Atmosphären, die für die primäre Isolierung und Kultivierung anaerober, mikroaerophiler oder capnophiler Bakterien geeignet sind | |
100/Packung |
15°bis 30 °C | |
Streifen | |
BD GasPak™ |