Learn More
BD GasPak™ Verbrauchsmaterialien
Verbrauchsmaterial und Zubehör zur Verwendung mit den BD™ Diagnostic Systems GasPak™ Gaserzeugungsprodukten
Marke: BD 260630
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
GasPak™ EZ Gaserzeugungssysteme sind komplette, integrierte Systeme, die schnell Atmosphären erzeugen, die geeignet sind, die Erstisolierung und Kultivierung von anaeroben, mikroaerophilen oder kapnophilen Bakterien durch Verwendung von gaserzeugenden Beuteln in Mehrzweck-Inkubationsbehältern zu unterstützen.
Zum Zubehör gehören:
- CO2-Indikatorstreifen
- Trockene anaerobe Indikatorstreifen
- Röhrchenhalter
- Ersatzladungen für Katalysator
- Katalysatorreaktionskammer
Spezifikation
Röhrchenhalter | |
Transparenter Röhrchenhalter aus Kunststoff | |
BD GasPak™ | |
Je 1 |
15°bis 30 °C | |
Produzieren Sie Atmosphären, die für die primäre Isolierung und Kultivierung anaerober, mikroaerophiler oder capnophiler Bakterien geeignet sind | |
16,5 x 128 Röhrchen (13) |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD GasPak™ Verbrauchsmaterialien > Röhrchenhalter
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur