Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Autosampler syringe fixed needle, gas tight side
Entwickelt für verbesserte Lösungsmittelbeständigkeit, einen größeren Temperaturbereich und erhöhte Laufruhe.
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 005891
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
- Genaue und reproduzierbare Injektionen
- Speziell für Thermo Scientific Geräte
Spezifikation
PTFE (Kolben) | |
0.32 mm | |
Feste Nadel | |
85 mm |
23 G | |
0.63 mm | |
100 μl | |
Seitliches Loch |