Learn More
Saint Gobain Life Sciences Gasprobenbeutel mit FEP
Artikelnummer. p-8006320
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,5 l
1,2 l
4,7 l
Enthält:
FEP Ein/Aus-Septumventil
FEP-Ein/Aus-Ventil
FEP-Septumventil
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15747012
Marke: Saint Gobain Life Sciences D1075002
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemware™ FEP Gas and Liquid Sampling Bags Septum are chemically resistant flexible sampling bags with septum fitting.
  • Made from 5 mil FEP fluoropolymer film, these flexible, sturdy bags are heat sealed on all four sides for complete chemical resistance and leak-proof operation.
  • They are inert to most chemicals and have low permeability which limits sample loss.
  • Available with either a nickel-plated, brass on/off valve that accepts 1/4 inch (6.4 mm) I.D. flexible tubing or with PTFE/silicone septum in polypropylene housing for use with a hypodermic needle.
  • These FEP bags are easy to use.
  • They can be stored for an unlimited period prior to use.
  • Applications include gas sample analysis, extracting air samples from smoke stack exhaust systems, monitoring air quality or calibrating instruments in the field.
  • Custom sizes and configurations available on request.
  • The bags are individually packaged.
  • All bags also available in a pack of 10, except 50 L size which is available in a pack of 5.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 16.9 oz.
Kapazität (metrisch) 0,5 l
Farbe Clear
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gas and Liquid Sampling
Enthält FEP-Ein/Aus-Ventil
Material PTFE
Dicke (metrisch) 0.127 mm
Dicke (angloamerikanisch) 5 mil
Abmessungen (L x B) 150 x 150mm
Länge (angloamerikanisch) 6 in.
Länge (metrisch) 152 mm
Breite (angloamerikanisch) 6 in.
Breite (metrisch) 152 mm
Produkttyp Gasprobensack mit FEP