Learn More
Lenz Laborglasintrumente Gaszuleitungsschläuche, gerade
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 05080004
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gerade Siedekapillaren
- Einbaulänge:200 mm
- Mit NS-Konus und dünner Kapillare (leicht vom Brenner zu ziehen)
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Duran Glass | |
Konus NS 29/32 |