Learn More
Trajan Scientific and Medical Glasfilter – Trägergas
Verhindern Sie, dass Kontaminanten in Gasen die Qualität der Ergebnisse erheblich beeinträchtigen. Sauerstoff, Kohlenwasserstoffe und Feuchtigkeit können zu Problemen führen, wie z. B. zu verrauschten Basislinien, Feuchtigkeit in die GC-Säule, zu übermäßigem Bluten und Septenabbau.
Marke: Trajan Scientific and Medical 1035250
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.00000kg
Beschreibung
- Kapazität von 100 ml Sauerstoff, 1 g Wasser, organische Substanzen je nach Verunreinigungen
- Der Farbwechsel der Anzeige gibt an, wann der Filter gewechselt werden muss
- Kann in Kombination mit anderen Filtern über eine einfache Verbindungseinheit verwendet werden
- Das Kit besteht aus Gasfilter und Anschlusseinheit
Spezifikation
100 ml Sauerstoff, 1 g Wasser, organische Substanzen je nach Verunreinigungen | |
Sauerstoff: Grün bis grau; Feuchtigkeit: Grün bis hellbraun; Kohlenwasserstoffe: Keine Anzeige | |
Trägergas | |
Anschlusseinheit |
Nur für Forschungszwecke