Learn More
Lenz Laborglasintrumente Gasverteilungsröhrchen, zentraler Ring
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 07212125
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10539981
  • 56.82 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Röhrchenaußendurchm.:9 mm
  • Ringdurchm.:25 mm
  • Höhe:250 mm
  • Material: Borosilikatglas 3.3
Spezifikation
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3
1
9 mm
250 mm