Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Gasverteilerröhrchen
Gasverteilungsröhrchen mit zentralem Ring
Marke: Lenz Laborglasintrumente™ 07212225
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Außendurchmesser Rohr: 9 mm
- Ringdurchmesser: 25 mm
- Höhe: 250 mm
- Material: Borosilikatglas 3.3
Spezifikation
Borosilikatglas (3.3) | |
2 | |
1 |