Learn More
ROBU VitraPOR™ Gasverteilungsrohr, Typ A
Mit zentralem Napf
Marke: ROBU VitraPOR™ 19250
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.19000kg
Beschreibung
- Für die Feindispersion von Gasen in Flüssigkeiten
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien und Temperaturen bis 500 °C
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
Typ A | |
0 | |
25 mm |