missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BW Technologies™ Gasdetektoren

Marke:  BW Technologies™ QT-XW00-R-Y-E-00

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11968995

  • 1395.00 € / 1 Stück

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

Akustisch
Lithium, Rechargeable
47 mm
Gasmelder
81 mm
1 bis 0.1 %
316g
20 hr.
Ex II 1G Ga Ex ia IIC T4
Oxygen, LEL
130 mm
0 bis 100 %
24 Monate
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote