Learn More
BW Technologies™ Gasdetektoren
Marke: BW Technologies™ M5IR-XWBY-R-D-D-Y-E-00
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Akustisch | |
2 AA | |
38 mm | |
Gasdetektor | |
Gehäuse IP67 | |
370g |
2 Jahre | |
Ex II 1 G T4 Eex ia IIC T4 außer CO2-Detektor | |
Sauerstoff, Kohlenmonoxid, Schwefelwasserstoff, Schwefeldioxid, VOC, Kohlendioxidgas und Kraftstoff | |
145 mm | |
74 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BW Technologies™ Gasdetektoren > Nachweis von:5 Gas:O2, CO, H2S, SO2/VOC/C02 Gas und Kraftstoff
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur