Learn More
Brady™ Gasflaschenverriegelung
Artikelnummer. 11711855
Click to view available options
Farbe:
Rot
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11711855
Marke: Brady™ 045629
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sichere Verriegelung der Gasflaschen zur Vermeidung von Arbeitsunfällen. Die Brady™ Gasflaschenverriegelung ist einstellbar und in Sekunden installiert. Es ist nicht erforderlich, die Sperrvorrichtung auf unterschiedliche Durchmesser oder Gewinde der Flaschenkappen abzustimmen.
  • Sperrvorrichtung muss nicht auf unterschiedliche Durchmesser und Gewinde der Zylinderkappen abgestimmt werden
  • Anpassbar und in wenigen Sekunden zu installieren
  • Das Gerät ist für Ringe bis zu einem Durchmesser von 3.5 in. hergestellt
Spezifikation
Alternate Part Number ASSY, GAS CAP CYLINDER LO
Farbe Rot
Material Polypropylen
Höhe (metrisch) 158.80 mm
Menge Je 1