Learn More
asecos™ G-OD Gasflaschenschrank
Codice prodotto. 15935746 Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Konfiguration:
1 Rollrampe (lackiertes Stahlblech) für 2 Gasflaschen mit je 50 l
1 Rollrampe (lackiertes Stahlblech) für 3 Gasflaschen mit je 50 l
1 Rollrampe (lackiertes Stahlblech) für 5 Gasflaschen mit je 50 l
Standard-Innenausstattung für 2 Gasflaschen mit 50 l
Standard-Innenausstattung für 3 Gasflaschen mit 50 l
Standard-Innenausstattung für 5 Gasflaschen mit 50 l
Standard-Innengerät für 2 x 50 l-Gasflaschen
Ausführung der Tür:
Festes Fenster
Festes Fenster, Scharniere rechts
Flügel, Klappfenster
Flügel, Ohne Sichtfenster
Flügel, Scharniere rechts, Klappfenster
Flügel, Scharniere rechts, Ohne Sichtfenster
Anzahl Türen:
1
2
Tragkraft:
Für bis zu 2 Gasflaschen mit 50 l
Für bis zu 3 Gasflaschen mit 50 l
Für bis zu 5 Gasflaschen mit 50 l
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Nur für die Verwendung im Freien
Codice prodotto. 15935746
missing translation for 'mfr': asecos™ 3069201532673
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Nur für die Verwendung im Freien
Für die sichere und vorschriftsmäßige Außenlagerung von entzündbaren oder toxischen Gasen
  • Robuste Bauweise und Langlebigkeit: vollständig verzinkte und pulverbeschichtete strukturierte Oberfläche und Edelstahlsockel
  • Kein unbefugter Zugang: abschließbarer Drehhebel (Türen auch mit Profilzylinderschloss erhältlich, kompatibel mit Schließsystem)
  • Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
  • Einfache Montage von Verbindungsrohren und Gasarmaturen: Durchleitungsöffnungen in der Decke des Schrankes
  • Belüftung: effektive Belüftung durch Öffnungen unter den Türen und in der Rückwand
Specifica
Konfiguration 1 Rollrampe (lackiertes Stahlblech) für 5 Gasflaschen mit je 50 l
Außentiefe (metrisch) 400 mm
Innentiefe (metrisch) 370 mm
Abmessungen (T x B x H) innen 370 x 1345 x 2070 mm
Abmessungen (T x B x H) 400 x 1359 x 2149 mm
Ausführung der Tür Flügel, Ohne Sichtfenster
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die sichere und vorschriftsmäßige Außenlagerung von entzündbaren oder toxischen Gasen
Außenhöhe (metrisch) 2149 mm
Innenhöhe (metrisch) 2070 mm
Tragkraft Für bis zu 5 Gasflaschen mit 50 l
Modell GOD.215.135
Anzahl Türen 2
Oberflächenbeschichtung pulverbeschichtet glatt
Gewicht (metrisch) 168,00 kg
Außenbreite (metrisch) 1356 mm
Innenbreite (metrisch) 1345 mm
Farbe Hellgrau
Außentiefe (angloamerikanisch) 15.75 in.
Außenhöhe (angloamerikanisch) 84.61 in.
Material Stahl
Produkttyp Gasflaschenschrank
Außenbreite (angloamerikanisch) 53.39 in.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato