Learn More
asecos™ G-OD Gasflaschenschrank
Artikelnummer. 15536895 Alle ansehen Asecos Produkte
Click to view available options
Konfiguration:
1 Rollrampe (lackiertes Stahlblech) für 2 Gasflaschen mit je 50 l
1 Rollrampe (lackiertes Stahlblech) für 3 Gasflaschen mit je 50 l
1 Rollrampe (lackiertes Stahlblech) für 5 Gasflaschen mit je 50 l
Standard-Innenausstattung für 2 Gasflaschen mit 50 l
Standard-Innenausstattung für 3 Gasflaschen mit 50 l
Standard-Innenausstattung für 5 Gasflaschen mit 50 l
Standard-Innengerät für 2 x 50 l-Gasflaschen
Ausführung der Tür:
Festes Fenster
Festes Fenster, Scharniere rechts
Flügel, Klappfenster
Flügel, Ohne Sichtfenster
Flügel, Scharniere rechts, Klappfenster
Flügel, Scharniere rechts, Ohne Sichtfenster
Anzahl Türen:
1
2
Tragkraft:
Für bis zu 2 Gasflaschen mit 50 l
Für bis zu 3 Gasflaschen mit 50 l
Für bis zu 5 Gasflaschen mit 50 l
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für die Verwendung im Freien
Artikelnummer. 15536895
Marke: asecos™ 30701015
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Nur für die Verwendung im Freien
Für die sichere und vorschriftsmäßige Außenlagerung von entzündbaren oder toxischen Gasen
  • Robuste Bauweise und Langlebigkeit: vollständig verzinkte und pulverbeschichtete strukturierte Oberfläche und Edelstahlsockel
  • Kein unbefugter Zugang: abschließbarer Drehhebel (Türen auch mit Profilzylinderschloss erhältlich, kompatibel mit Schließsystem)
  • Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
  • Einfache Montage von Verbindungsrohren und Gasarmaturen: Durchleitungsöffnungen in der Decke des Schrankes
  • Belüftung: effektive Belüftung durch Öffnungen unter den Türen und in der Rückwand
Spezifikation
Konfiguration Standard-Innengerät für 2 x 50 l-Gasflaschen
Außentiefe (metrisch) 400 mm
Innentiefe (metrisch) 370 mm
Abmessungen (T x B x H) innen 370 x 695 x 2070 mm
Abmessungen (T x B x H) 400 x 706 x 2149 mm
Ausführung der Tür Flügel, Scharniere rechts, Ohne Sichtfenster
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die sichere und vorschriftsmäßige Außenlagerung von entzündbaren oder toxischen Gasen
Außenhöhe (metrisch) 2149 mm
Innenhöhe (metrisch) 2070 mm
Enthält Standard-Innenausstattung für Gasflaschen mit 2 x 50 l
Tragkraft Für bis zu 2 Gasflaschen mit 50 l
Modell GOD.215.070.R
Anzahl Türen 1
Oberflächenbeschichtung pulverbeschichtet glatt
Gewicht (metrisch) 101,00 kg
Außenbreite (metrisch) 706 mm
Innenbreite (metrisch) 695 mm
Farbe Hellgrau
Außentiefe (angloamerikanisch) 15.75 in.
Außenhöhe (angloamerikanisch) 84.61 in.
Material Stahl
Produkttyp Gasflaschenschrank
Außenbreite (angloamerikanisch) 27.79 in.