Learn More
Cole-Parmer™ Gardner Denver™ Vakuum-/Druckmembranpumpe
Die benetzten Teile sind mit PTFE beschichtet, um auch die härtesten Anwendungen zu bewältigen.
Marke:  Cole-Parmer™ 79200-40
501.60 EUR gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13346259
  • 528.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Durch die leichte Aluminiumkonstruktion und die kompakte Größe sind die Pumpen ideal für Tischanwendungen wie die Vakuumfiltration.
  • Pumpen mit Messgeräten und Reglern bieten Ihnen mehr Kontrolle über Ihre Vakuum-/Druckanwendungen.
  • Enthalten sind Saugnapffüße und ein 6 Fuß (183 cm) langes Netzkabel mit integriertem Schalter (die 115 VAC-Modelle besitzen geerdete Stecker, die 220 VAC- und DC-Modelle besitzen abisolierte Enden).
Spezifikation
Spezifikation
178.3 mmHg
Permanentmagnet
Anschlussgröße: 1/8 in. FNPT
104 °F
33.6 l/min Max.
18.73 mm
1/10 PS
5 Amp
PTFE
40 °C
120.7 mm