Learn More
Ansell GAMMEX™ Non-Latex Sterile Surgical Gloves Artikelnummer.: 16396871
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell GAMMEX™ Non-Latex Sterile Surgical Gloves
Artikelnummer. 16396871 Alle ansehen Ansell Produkte
8
Click to view available options
Größe:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Artikelnummer. 16396871
Marke: Ansell 340006080
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Neoprene gloves are 100% chemical accelerator-free to eliminate the risk of latex Type I, and minimize chemical Type IV allergies or skin sensitivities.
  • 100 % frei von chemischen Härtern, um das Risiko von Latex Typ I sowie chemische Allergien und Hautempfindlichkeiten des Typs IV zu minimieren
  • Rutschfeste, glatte Außenfläche für sichere Handhabung des Geräts und Griffigkeit
  • Getestet für den Einsatz mit Chemotherapeutika und einer Vielzahl von Chemikalien, die in Krankenhäusern verwendet werden
  • Mit DERMASHIELD™ beschichteter Innenhandschuh zum Anziehen unter feuchten Bedingungen
  • Zusätzlicher Schutz durch verlängerte Stulpen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 13485, ISO 14001, ISO 11137-1:2006, ASTM D6978-05, ASTM F1671
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 455 Teil 1 bis 4, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN 420, EN 556, ISO 9001
Chemotherapeutic Rated Ja
Anwendungen Gesundheitswesen
AQL 0,65
Farbe Grün
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Keine Textur
Finger Thickness (English) 7,48 mil
Finger Thickness (Metric) 0,19 mm
Latex Free Ja
Material Neopren
Palm Thickness (English) 7,09 mil
Palm Thickness (Metric) 0,18 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 8
Dicke (angloamerikanisch) 5,91 mil
Dicke (metrisch) 0,15 mm
EN 421 Ja
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES KLMNPT
EN ISO 374-5 Bakterien, Pilze MIT Virusschutz
FDA 510 (k) Ja
Art der Handschuhstulpe Rollrand
Serie GAMMEX™ Latexfrei
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30,5 cm
Name des Produkts
Ansell GAMMEX™ Non-Latex Sterile Surgical Gloves >