Learn More
Ansell GAMMEX™ Polyisoprene Surgical Gloves
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
5.5
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Beschreibung
- ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739 certified
- Softer and 'stretchier' polyisoprene gloves featuring superior comfort compared to Ansell's latex gloves
- Smooth with micro-textured finish for exceptional instrument handling and grip
- Free from chemical accelerators known to cause chemical Type IV allergies and sensitivities for optimized allergenic profile
- DERMASHIELD™ Technology internal coating facilitates dry and damp donning as well as intra-operative changes
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, ISO 10282 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179 |
Accelerator Free | Nein |
Anwendungen | Healthcare |
AQL | 0.65 |
Farbe | White |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Oberflächenbehandlung außen | Teilweise texturiert |
Finger Thickness (English) | 9,06 ± 0,79 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,23 ± 0,02 mm |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell GAMMEX™ Polyisoprene Surgical Gloves >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur