Learn More
Ansell GAMMEX™ Polyisoprene Surgical Gloves Artikelnummer.: 17803742
Verfügbar ab: 29-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell GAMMEX™ Polyisoprene Surgical Gloves
Artikelnummer. 17803742 Alle ansehen Ansell Produkte
7.5
Click to view available options
Größe:
5.5
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Artikelnummer. 17803742
Marke: Ansell 340056075
Verfügbar ab: 29-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Polyisoprene, skin-friendly surgical gloves with a soft glove formulation, delivering extra comfort during long, sustained or high risk procedures.
  • ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739 certified
  • Softer and 'stretchier' polyisoprene gloves featuring superior comfort compared to Ansell's latex gloves
  • Smooth with micro-textured finish for exceptional instrument handling and grip
  • Free from chemical accelerators known to cause chemical Type IV allergies and sensitivities for optimized allergenic profile
  • DERMASHIELD™ Technology internal coating facilitates dry and damp donning as well as intra-operative changes
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, ISO 10282
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179
Accelerator Free Nein
Anwendungen Healthcare
AQL 0.65
Farbe White
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Finger Thickness (English) 9,06 ± 0,79 mil
Finger Thickness (Metric) 0,23 ± 0,02 mm
Hand Spezifisch
Laboratory/Cleanroom Use No
Latex Free Ja
Material Polyisoprene
Palm Thickness (English) 8,27 ± 0,79 mil
Palm Thickness (Metric) 0,21 ± 0,02 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 7.5
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 8,27 ± 0,79 mil
Dicke (metrisch) 0,21 ± 0,02 mm
Modell GAMMEX-340056
Länge (angloamerikanisch) 11,8 in.
Länge (metrisch) 300 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Brochures
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell GAMMEX™ Polyisoprene Surgical Gloves >