Learn More
Ansell GAMMEX™ Polyisoprene and Neoprene Hybrid Surgical Gloves Artikelnummer.: 17883762
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell GAMMEX™ Polyisoprene and Neoprene Hybrid Surgical Gloves
Artikelnummer. 17883762 Alle ansehen Ansell Produkte
8.5
Click to view available options
Größe:
5.5
6
7
7.5
8
8.5
9
Artikelnummer. 17883762
Marke: Ansell 340063085
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Polyisoprene and neoprene blend surgical gloves deliver ideal comfort and durability during surgical procedures, while offering easy identification of a glove breach when double gloving.
  • ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739 certified
  • HYBRID™ Technology blend of polyisoprene and neoprene to deliver a high quality, non-latex surgical glove combining latex-like polyisoprene comfort and durability
  • Natural, semi-transparent glove, ideal to be used as an outer glove when double gloving with a colored underglove for fast and easy glove breach detection
  • Non-latex to eliminate the risk of latex Type I allergy
  • Free of zinc 2-mercaptobenzothiazole, diphenylguanidine, and cetylpyridinium chloride to minimize the risk of chemical Type IV allergies and sensitivities to these chemical accelerators
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, ISO 10282
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179
Accelerator Free Nein
Anwendungen Healthcare
AQL 0.65
Farbe Natural
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Finger Thickness (English) 8.27 ±1.18 mil
Finger Thickness (Metric) 0.21 ±0.03 mm
Hand Spezifisch
Laboratory/Cleanroom Use No
Latex Free Ja
Material Polyisoprene, Neoprene
Palm Thickness (English) 7,48 ± 1,18 mil
Palm Thickness (Metric) 0,19 ± 0,03 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 8.5
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 7,48 ± 1,18 mil
Dicke (metrisch) 0,19 ± 0,03 mm
Modell GAMMEX-340063
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 306 mm
Name des Produkts
Ansell GAMMEX™ Polyisoprene and Neoprene Hybrid Surgical Gloves >