Learn More
Ansell™ Gammex™ PF Puderfreie OP-Handschuhe aus Latex
Bietet eine optimale Kombination von Sicherheit, basierend auf der pulverfreien Ansell-Technologie, mit gleich gutem Komfort und einfacher Handhabung. Ansell Edmont™ Gammex™ PF pulverfreie chirurgische Latexhandschuhe haben eine sehr hohe Reißfestigkeit mit einem günstigen Verhältnis von Festigkeit zu Dicke für optimalen Barriereschutz.
Marke: Ansell™ 351148
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die mikro-raue Außenfläche sorgt für einen sicheren Halt bei nassen und trockenen Bedingungen
- Die synthetische Innenbeschichtung reduziert den möglichen Kontakt mit Latexallergenen
- Resistent gegen alkoholbasierte Handdesinfektionsmittel und virale Penetration
- Bietet Elastizität, Empfindlichkeit und Komfort sowie eine natürliche Passform, die eine Ermüdung der Hände verhindert
Spezifikation
Ja | |
Nein | |
Puderfrei | |
Straight | |
Tears, alcohol-based hand disinfectants, viral penetration |
Beidhändig | |
Latex | |
9 | |
40 pairs per box; 6 boxes per case |