Learn More
Ansell GAMMEX Latex Micro Gloves
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Packungsgröße:
50 Paare
Beschreibung
- Micro thin: 15% thinner* for enhanced precision performance
- Ergonomic design: Exceptional comfort and fit for reduced hand fatigue
- Donning aid technology: Easy donning or doffing with dry or damp hands *when compared with Ansell's standard latex gloves
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | AS/NZS 4179, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 |
| Accelerator Free | Yes |
| Anwendungen | Healthcare |
| AQL | 0.65 |
| Farbe | Brown |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Oberflächenbehandlung außen | Smooth |
| Finger Thickness (English) | 7.87 ± 0.79 in. |
| Finger Thickness (Metric) | 0.20 ± 0.02 mm |
| Hand | Specific |
| Mehr anzeigen |