Learn More
Ansell GAMMEX™ Latex High Sensitivity Surgical Gloves Artikelnummer.: 17843842
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell GAMMEX™ Latex High Sensitivity Surgical Gloves
Artikelnummer. 17843842 Alle ansehen Ansell Produkte
7.5
Click to view available options
Größe:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Dieses Produkt enthält natürliches Gummilatex, das allergische Reaktionen hervorrufen kann.
Artikelnummer. 17843842
Marke: Ansell 330051075
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Produkt enthält natürliches Gummilatex, das allergische Reaktionen hervorrufen kann.
Latex, powder-free surgical gloves with high tactile sensitivity and dexterity for detailed procedures.
  • EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282 certified
  • 20% thinner on average than Ansell's standard powder-free latex surgical gloves for high sensitivity
  • Soft latex formulation improves comfort for optimal surgical finesse
  • Smooth with a micro-textured finish for secure handling of instruments in dry and damp conditions
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D6978, ISO 10282
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179
Accelerator Free Nein
Anwendungen Healthcare
AQL 0.65
Farbe Brown
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Finger Thickness (English) 7,48 ± 0,79 mil
Finger Thickness (Metric) 0,19 ± 0,02 mm
Hand Spezifisch
Laboratory/Cleanroom Use No
Latex Free Nein
Material Latex
Palm Thickness (English) 7.09 ±0.79 mil
Palm Thickness (Metric) 0.18 ±0.02 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 7.5
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 7.09 ±0.79 mil
Dicke (metrisch) 0.18 ±0.02 mm
Modell GAMMEX-330051
Länge (angloamerikanisch) 11.2 in.
Länge (metrisch) 285 mm
Name des Produkts
Ansell GAMMEX™ Latex High Sensitivity Surgical Gloves >