Learn More
Berkshire International™ Gamma Wipe™ VP Wiper
VP Wiper hat eine sterile, versiegelte Kante und ist im Reinraum gewaschen. Aus 100 % Polyester-Strick.
Marke: Berkshire International™ GWVPST25LE
Weitere Details : Netto-Gewicht : 7.00000kg
Beschreibung
VP Wiper hat eine sterile, versiegelte Kante und ist im Reinraum gewaschen. Aus 100 % Polyester-Strick.
- <20 EU/Gerät bis <0,5 EU/ml
- Kritisch geringer Gehalt an Partikeln, Fasern, Ionen und extrahierbaren Substanzen
- Hohe Abriebfestigkeit
- Leichtes, hochsaugfähiges Material reduziert die tatsächlichen Kosten im Vergleich zu schwereren Produkten
- Hohe Saugfähigkeit
Reinraum, VP Wiper, steriles Wischtuch, versiegelter Kantenabstreifer
Spezifikation
Versiegelte Kante, Reinraum-Wischtuch | |
3 cm | |
3 cm | |
ISO-Klasse 3 bis 5, Reinraumklasse 1 bis 100, EU-Klasse A/B/C/D |
12 in. | |
12 in. | |
1 % Polyester-Strick | |
Steril |