Learn More
Berkshire™ Gamma™ Wischtuch SuperSorb™
Gamma Wischtuch Supersorb™ ist ein hochsaugfähiges, ultraschallversiegeltes, reinraumgereinigtes zweilagiges Wischtuch, das für Umgebungen der ISO-Klasse 3 und höher empfohlen wird und 100 % Endlos-Polyester-Gewebe besteht.
Marke: Berkshire™ GWSSST16
398.91 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Hergestellt aus 100 % Endlos-Polyester-Gewebe. Jede Packung ist gammabestrahlt steril bis zu einer Sterilisierungsvertrauensgrad von 10-6. Durch diese Kombination von Materialeigenschaften bietet das Gamma Wischtuch Supersorb™ ein hohes Maß an Sauberkeit, Abriebfestigkeit und chemischer Verträglichkeit, das für die Reinigung kritischer steriler Arbeitsumgebungen erforderlich ist.Spezifikation
Polyester | |
Ultraschall-versiegelt | |
ISO-Klasse 3 bis 5, Reinraumklasse 1 bis 100, EU-Klasse A/B/C/D |
Gestrickt | |
30 x 30 cm |