Learn More
Berkshire™ Gamma Wipe™ 120 Cleanroom Wipers
Gamma Wipe™ 120 is a sterile cleanroom laundered 100% polyester knit wiper.
Marke: Berkshire™ GW120ST15
454.01 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: Sterilitätszertifikat.
Beschreibung
- Hergestellt aus Endlosfilament, doppelgestricktem, nicht laufendem Polyester
- Ausgezeichnete Nassfestigkeit zur Unterstützung der allgemeinen Reinigung des Kerns oder Füllraums
- Funktionieren gut mit Desinfektionsmitteln und Desinfektionsmitteln wie Bleichmitteln, Phenolen und quaternären Ammoniumverbindungen
- Extrem saugfähig für die Aufnahme von verschütteten Flüssigkeiten in der Herstellung von parenteralen Medikamenten
- Ideal für aseptische Umgebungen und Supportbereiche, in denen mikrobielle Ausgrenzung erforderlich ist
- Vor der Sterilisation in Reinräumen der ISO-Klasse 4 (Klasse 10) gewaschen, um eine geringe Partikelbildung zu gewährleisten
- Kopftasche mit Packstückintegritätstest und auf jeder Packung aufgedruckter Chargennummer
Bestellinformation
Basisgewicht: 151 g/m2.
Compliance
Gammabestrahlt und als steril validiert bis zum Sterilisierungsvertrauensgrad von 10 -6 gemäß ANSI/AAMI/ISO American National Standards und europäischen Standards EN1174 und EN552.
Spezifikation
Reinraumtücher mit hoher Sorption | |
30,48 cm | |
30,48 cm | |
Sehr saugfähig | |
Nicht autoklavierbar | |
RoHS 2002/05, REACH | |
Messerschnitt | |
Für den Einsatz in sterilen Umgebungen der ISO-Klasse 4 und höher, in denen der Ausschluss von Mikroorganismen erforderlich ist, hervorragend geeignet für die Reinigung medizinischer Geräte | |
1-ply |
12 in. | |
12 in. | |
Polyester | |
Gängige Reinigungs- und Desinfektionslösungen | |
151 gsm | |
Gestrickt | |
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in.) | |
Zur Reinigung von sterilen Laminar-Air-Flow-Einheiten, Barriere-Isolatoren und Bio-Containment-Einheiten | |
Unsteril |