Learn More
Fisherbrand™ Gammastrahlenschilde
Die Schilde zum Schutz vor Gammastrahlung besitzen einen festen Winkel von 15 Grad und einen gebogenen Boden in verschiedenen Abmessungen.
Marke:  Fisherbrand™ CSR-S2TG
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12357187
  • 2765.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Strahlenabschirmung Cleaver Scientific zum Schutz vor Gammastrahlung, Abschirmung, fester Winkel von 15°, gewölbte Basis, Abmessungen: 530 x 350 x 150 mm (H x B x T) 
  • Die klare, verzerrungsfreie Sicht reduziert Lichtbilder und Schatten insbesondere im Sitzen.
  • Erhältlich in zwei Größen, mit einer flachen Basis für den Schutz unter dem Tisch oder einer gewölbten Basis, die bequem über Sicherheitsauffangschalen passt.
Spezifikation
Spezifikation
15°-Winkel
Gammastrahlen-Schild