Learn More
Fisherbrand™ Gammastrahlensicherer Block für Eppendorf-Röhrchen
Bietet Strahlenschutzschirm für den Einsatz in Laboratorien.
Marke:  Fisherbrand™ CSR-BLOCKG
Artikelnummer. 12357137
  • 692.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Transparentes Schild
  • Dient als ideale Lösung für die kurzfristige Lagerung radioaktiver Abfälle oder Radioisotope
  • Hergestellt aus Acryl für einfache Fertigung und Herstellbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
3,5 x 14 x 5cm (1,38 x 5,51 x 1,97 in.)
4 x 1,5 ml-Eppendorf-Röhrchen
Acryl
Gammastrahlensicher
Block für Eppendorf-Röhrchen