Learn More
gamma-Phenyl-gamma-butyrolacton, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | gamma-Phenyl-gamma-butyrolactone |
Schmelzpunkt | 35°C to 38°C |
Dichte | 1.155 |
Siedepunkt | 305°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Menge | 25 g |
Beilstein | 125169 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 162.19 |
Reinheit (%) | 97% |