Learn More
Keystone Cleanroom Products Gamma-Irradiated Ultra Fine Point Sharpie
Ready-to-use gamma irradiated pens and markers eliminate the risks associated with surface sanitization procedures.
Marke: Keystone Cleanroom Products S01UFMARKBLUE
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gammabestrahlt
- Chargenkontrolliert
- Gebrauchsfertig
- Verpackt in leicht zu öffnenden Tyvek™ Aufreißbeuteln
- Geringeres Kontaminationsrisiko
- Vereinfacht die Konformität mit SOPs
- Kontaminierte Schreibgeräte müssen nicht mehr abgewischt werden
Spezifikation
Kunststoff | |
Nicht autoklavierbar | |
Ja |
Blau | |
CoC; Bestrahlungszertifikat | |
Steril |