Learn More
Keystone Cleanroom Products Gamma Irradiated Trash Bag
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17708477 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
55 x 36 in.
Anzahl pro Packung:
10 Packungen
2 Packungen
5 Packungen
Je 1
Packungsgröße:
10 Stück
100 Stück
20 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 17708477
Marke: Keystone Cleanroom Products S3655CP1
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Pre-sterilized trash bags for pharmaceutical cleanrooms. Simplify the removal of waste from your aseptic cleanroom without introducing external sources of microbial contamination.
  • Verpackt in einem ISO6-Reinraum
  • 2 mil transparentes Polyethylen
  • Jede Packung hat eine Chargennummer für die Rückverfolgbarkeit
  • Konformitätszertifikate und Bestrahlungszertifikate werden mit dem Versand versendet
  • Verpackt in Tyvek™/Mylar Chevron Aufziehbeuteln
Specifications
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 15 gal.
Kapazität (metrisch) 56,9 l
Zertifizierung/Konformität COC, Certificate of Irradiation
Verschlusstyp Keine
Farbe Durchsichtig
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung
Zur Verwendung mit (Geräte) Abfallbehälter
Material LDPE
Sterilität Steril
Dicke (metrisch) 0.05 mm
Anzahl pro Packung Je 1
Sterilisationsmethode Gammabestrahlt
Dicke (angloamerikanisch) 2 mil
Abmessungen (L x B) 55 x 36 in.
Länge (angloamerikanisch) 55 in.
Länge (metrisch) 139,7 cm
Breite (angloamerikanisch) 36 in.
Breite (metrisch) 91,4 cm
Produkttyp Cleanroom Bags