Learn More
Keystone Cleanroom Products Gamma-Irradiated Self-Seal Sterility Maintenance Bag
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7227832 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
25,4 x 15,2 cm (6 x 10 in.)
30,5 x 20,3 cm (8 x 12 in.)
38,1 x 25,4 cm (10 x 15 in.)
50,8 x 30,5 cm (12 x 20 in.)
56 x 40,6 cm (16 x 22 in.)
76,2 x 40,6 cm (16 x 30 in.)
76,2 x 61 cm (24 x 30 in.)
94 x 63,5 cm (25 x 37 in.)
Enthält:
1 Packung
5 Stck./Packung
Packungsgröße:
250 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 17716889
Marke: Keystone Cleanroom Products 3310ST
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Gamma-Irradiated Self-Seal Sterility Maintenance Bag used to cover wrapped items after sterilization to provide protection from environmental factors that could compromise sterility.
  • Dank der praktischen selbstabdichtenden Ausführung ist kein Heißsiegelgerät mehr erforderlich
  • Aus transparentem, starkem 3 mil dickem Polyolefin medizinischer Qualität
  • Mit Starter-Schlitz; dieser erleichtert das einfache Öffnen der Abdeckung, ohne dass Schneidwerkzeuge benötigt werden, die den Inhalt beschädigen könnten
  • Gammabestrahlt
  • Chargenkontrolliert
  • Gebrauchsfertig
  • Verpackt in leicht zu öffnenden Tyvek™ Aufreißbeuteln
  • Geringere Kontaminationsrisiken
  • Vereinfacht die Konformität mit Standardarbeitsabläufen (SOPs)
  • Kontaminierte Schreibgeräte müssen nicht mehr abgewischt werden
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 1,48 l
Zertifizierung/Konformität CoC; Bestrahlungszertifikat
Verschlusstyp Selbstklebend
Farbe Durchsichtig
Einwegprodukt Single-use
Enthält 1 Packung
Material Polyolefin
Sterilität Sterile
Dicke (metrisch) 76,2 μm
Latexfrei Yes
Abmessungen (L x B) 25,4 x 15,2 cm (6 x 10 in.)
Länge (angloamerikanisch) 10 in.
Länge (metrisch) 25.4 cm
Breite (angloamerikanisch) 6 in.
Breite (metrisch) 15.2 cm
Produkttyp Cover