Learn More
Fisherbrand™ Gamma Bin - 3.3L, 1/Cs, MA: CSR-B3G
Artikelnummer. 12397117 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Höhe (metrisch):
150 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12397117
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die ideale Lösung zur Lagerung radioaktiver Materialien in Mikroröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Szintillationsfläschchen, Universalflaschen, CryoTubes und konischen Zentrifugenröhrchen.
  • Gamma – 3.3 l – (15 x 15 x 15 cm), zur Verwendung mit CSR-BAG1 Beutel
  • Die Cleaver Scientific Aufbewahrungsboxen sind mit Klappdeckeln ausgestattet und nehmen austauschbare Einsätze für Mikroröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Szintillationsfläschchen, Universal-, Kryo- und Falcon Röhrchen auf.
  • Unser Sortiment an Steh- und Tischbehältern mit rutschfesten Füßen und Klappdeckeln ist ideal für die kurzfristige Lagerung von radioaktiven Abfällen oder Radioisotopen.
  • Sowohl die Beta- als auch die Gamma-Lagerbehälter sind in fünf Größen erhältlich. Die beiden größten Behältermodelle sind mit Rollen für den einfachen Transport ausgestattet.
  • Optional können auch strapazierfähige Tüten mit Kordelzug erworben werden
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Lagerung radioaktiver Materialien, zum Halten von Mikroröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Szintillationsfläschchen, Universalflaschen, CryoTubes und konischen Zentrifugenröhrchen
Höhe (metrisch) 150 mm
Aufnahmevermögen Mikroröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Szintillationsfläschchen, Universalflaschen, Kryoröhrchen und Falcon Röhrchen
Produkttyp Strahlenschutzbox
Fassungsvermögen 3.3 l