Learn More
γ-Benzyl L-Glutamat, 99+%
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | γ-Benzyl L-glutamate |
Namenshinweis | 99+% |
Schmelzpunkt | 162°C to 167°C |
Farbe | Weiß |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | C6H5CH2O2CCH2CH2CH(NH2)CO2H |
Menge | 5 g |
Spezifische Drehung | + 27.2 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- y-Benzyl L-glutamate