missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ Verzinkte Drahtbürsten für Teströhrchen

Artikelnummer. p-8005767
Click to view available options
Länge (metrisch):
160 mm
300 mm
330 mm
Unit Size:
1 Stück
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10610212

Brand: Karl Hecht™ 42760020

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Ermöglicht eine schonende und dennoch gründliche Reinigung von Reagenzgläsern im Labor. Die Karl Hecht™ Assistent™ Röhrchenbürsten verfügen über einen Griff aus verzinktem Draht.

  • Mit Baumwollende
  • Erhältlich für eine Reihe von Röhrchen mit unterschiedlichen Längen und Durchmessern

Specifications

Produkttyp Teströhrchen-Bürste
Durchmesser (metrisch) Borste 10 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Schläuche mit 10 bis 12 mm Durchmesser
Enthält Baumwollende
Länge (metrisch) 160 mm
Material Galvanisierter Draht
Menge Je 1
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.