Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Stativstäbe aus galvanisiertem Stahl
Click to view available options
Länge (metrisch):
550 mm
600 mm
750 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Stahl, verzinkt
- Mit Gewinde M 10
- Ø 12 mm
Spécification
Spécification
| Material | Verzinkter Stahl |
| Länge (metrisch) | 750 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Produkttyp | Haltestange/Befestigungsstange |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | M10-Ständer |
| Menge | Je 1 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu