Learn More
Justrite™ Sicherheitskanne aus verzinktem Stahl für ölige Abfälle
Artikelnummer. p-28320
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
2 gal.
6 gal.
10 gal.
14 gal.
21 gal.
Farbe:
Gelb
Rot
Verschlusstyp:
Abdeckung mit Fußbetrieb
Handbetriebene Abdeckung
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11963589
Marke: Justrite™ 09301
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die sichere Entsorgung von öligen Abfällen, Lösungsmitteltüchern und Wischtüchern. Die Sicherheitsbehälter aus verzinktem Stahl für ölige Abfälle können bis zu 60 Grad geöffnet werden und bleiben bei Nichtgebrauch geschlossen.
Der erhöhte, belüftete Boden fördert die Luftzirkulation und verhindert eine Selbstentzündung.
  • Robustes, bleifreies Gehäuse aus verzinktem Stahl mit verstärkten Rippen
  • Dreisprachiges Sicherheitsetikett
  • Selbstschließend, kann mittels Tretvorrichtung problemlos geöffnet werden
Bestellinformation
6 gal. (23 l) Sicherheitsbehälter mit Handhebel erhältlich.
Zertifizierungen
FM-zugelassen. Alle Dosen sind UL-gelistet (außer 19-038-295 ).
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 38 l
Zertifizierung/Konformität FM, UL, OSHA
Verschlusstyp Abdeckung mit Fußbetrieb
Außendurchmesser (metrisch) 35.4 cm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 13.9 in.
Kapazität (angloamerikanisch) 10 gal.
Farbe Gelb
Ausführung Pulverbeschichtet
Höhe (metrisch) 46.7 cm
Menge Je 1
Form Rund
Gewährleistung 10 Jahre
Gewicht (angloamerikanisch) 12 lbs.
Gewicht (metrisch) 5.4 kg
Enthält Verstärkte Rippen, dreisprachiges Sicherheitsetikett
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur sicheren Entsorgung von öligen Abfällen, Lösungsmitteltüchern und Wischlappen
Höhe (angloamerikanisch) 18,25 in.
Material Stahl
Produkttyp Sicherheitsbehälter mit belüftetem Boden für Ölabfälle