Learn More
Justrite™ Sicherheitskanne aus verzinktem Stahl für ölige Abfälle
Für die sichere Entsorgung von öligen Abfällen, Lösungsmitteltüchern und Wischtüchern. Die Sicherheitsbehälter aus verzinktem Stahl für ölige Abfälle können bis zu 60 Grad geöffnet werden und bleiben bei Nichtgebrauch geschlossen.
Marke: Justrite™ 09301
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Der erhöhte, belüftete Boden fördert die Luftzirkulation und verhindert eine Selbstentzündung.
- Robustes, bleifreies Gehäuse aus verzinktem Stahl mit verstärkten Rippen
- Dreisprachiges Sicherheitsetikett
- Selbstschließend, kann mittels Tretvorrichtung problemlos geöffnet werden
Bestellinformation
6 gal. (23 l) Sicherheitsbehälter mit Handhebel erhältlich.
Zertifizierungen
FM-zugelassen. Alle Dosen sind UL-gelistet (außer 19-038-295 ).
Spezifikation
38 l | |
Abdeckung mit Fußbetrieb | |
13.9 in. | |
Gelb | |
46.7 cm | |
Rund | |
12 lbs. | |
Verstärkte Rippen, dreisprachiges Sicherheitsetikett | |
18,25 in. | |
Sicherheitsbehälter mit belüftetem Boden für Ölabfälle |
FM, UL, OSHA | |
35.4 cm | |
10 gal. | |
Pulverbeschichtet | |
Je 1 | |
10 Jahre | |
5.4 kg | |
Zur sicheren Entsorgung von öligen Abfällen, Lösungsmitteltüchern und Wischlappen | |
Stahl |