Learn More
Justrite™ Galvanisierter Sicherheitsbehälter für ölige Abfälle
Verhindern Sie Spontanentzündungen in Sicherheitskannen, indem Sie Kannen mit erhöhten, belüfteten Böden zur Förderung der Luftzirkulation wählen. Die Justrite™ galvanisierten Sicherheitsbehälter für ölige Abfälle werden zur sicheren Entsorgung von öligen Abfällen, in Lösungsmittel getränkten Tüchern und Wischlappen verwendet.
103.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | FM, UL, OSHA |
---|---|
Farbe | Rot |
Ausführung | Pulverbeschichtet |
Menge | Je 1 |
Form | Rund |
Produktcode | Marke | Kapazität (angloamerikanisch) | Produkttyp | Verschlusstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (angloamerikanisch) | Produkttyp | Verschlusstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10242090
|
Justrite™
09110 |
6 gal. | Sicherheitsbehälter mit belüftetem Boden für Ölabfälle | Handbetriebene Abdeckung |
103.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Der Deckel hat einen Öffnungswinkel von mehr als 60 Grad und bleibt geschlossen, wenn er nicht verwendet wird. Er isoliert den Inhalt von Brandquellen und begrenzt die Sauerstoffzufuhr, um das Risiko einer Selbstentzündung praktisch auszuschließen.
- Die langlebige Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung bietet chemische Beständigkeit.
- Der erhöhte, belüftete Boden fördert die Luftzirkulation und verhindert eine Selbstentzündung.
- Robustes, bleifreies Gehäuse aus verzinktem Stahl mit verstärkten Rippen
- Dreisprachiges Sicherheitsetikett
- Selbstschließend, kann mittels Tretvorrichtung problemlos geöffnet werden
- Zugelassen von FM, UL, TÜV
Spezifikation
FM, UL, OSHA | |
Pulverbeschichtet | |
Rund | |
Verstärkte Rippen, dreisprachiges Sicherheitsetikett | |
Stahl |
Rot | |
Je 1 | |
10 Jahre | |
Zur sicheren Entsorgung von öligen Abfällen, Lösungsmitteltüchern und Wischlappen |