Learn More
Emma Safety Footwear Galus S3 Duo Bond Boot
Click to view available options
Größe:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- Ein natürlich besserer Schuh.
- Selbst in diesem Zeitalter der Hightech-Hochleistungssynthetik sind die Materialien der Natur manchmal immer noch die besten. Aus diesem Grund haben wir den Galus mit hochwertigem Schafsfell isoliert. Es gibt keinen wärmeren Schuh, der unter den kältesten Bedingungen getragen werden kann. Und wenn die Temperatur auf der Außenseite plötzlich auf 300 Grad ansteigt, ist es beruhigend zu wissen, dass die Nitrilkautschuk-Außensohle kein bisschen nachgibt.
- Branchen:
- Chemische Industrie
- Bauwesen und Technologie
- Sicherheitsschuh
- S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 20345:2011 |
| Verschlusstyp | Reißverschluss |
| Farbe | Schwarz |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Chemische Industrie, Bauwesen und Technologie |
| Auskleidungsmaterial | Schafsfell |
| Material | Leder |
| Größe | 42 |
| Sohleneigenschaften | GripForce™ Duo |
| Sohlenmaterial | Nitril-Kautschuk |
| Zehenmaterial | Stahl |
| Mehr anzeigen |