Learn More
Gallium(III)-chlorid, ultratrocken, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11330558
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Gallium(III) chloride is used as lewis acid or precursor of organogallium reagents. It is used in detection of solar neutrinos. It is used in semiconductor devices for microelectronics and optics. It acts as a catalyst for a number of transformations such as the ring opening and recyclization of epoxide or trimerization of alkynes and as diamagnetic analogue for ferric compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13450-90-3
Summenformel Cl3Ga
Molekulargewicht (g/mol) 176.073
MDL-Nummer MFCD00011018
InChI-Schlüssel UPWPDUACHOATKO-UHFFFAOYSA-K
Synonym gallium trichloride, gallium iii chloride, trichlorogallium, gallium chloride, gallium chloride gacl3, gallium 3+ chloride, gacl3, ccris 4492, gallium iii chloride, ultra dry, trichlorogalliue
PubChem CID 26010
IUPAC-Name Galliumtrichlorid
SMILES Cl[Ga](Cl)Cl
Specifications
Siedepunkt 201°C
Chemischer Name oder Material Gallium (III) chloride
Schmelzpunkt 78°C
Namenshinweis Ultra dry
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3260
Merck Index 14,4348
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,benzene,carbon tetrachloride and carbon disulphide.
Formelmasse 176.03
Reinheit (%) 99.999%
Verpackung Ampulle
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 2.47 g/mL
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Gallium(III) chloride, ultra dry
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Hazard Statement
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: Gallium trichloride